Learn More
Honeywell Détecteur monogaz de monoxyde de carbone, 2 ans, BW™ Clip™
Code produit 15534036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Monoxyde de carbone
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés
15534036 Monoxyde de carbone
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15534036 Fournisseur Honeywell Code fournisseur BWC2M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le détecteur à gaz unique série BW Clip vous accompagne au quotidien dans les environnements dangereux
  • Fonctionne sans entretien : il vous suffit d’allumer l’appareil et celui-ci fonctionne en continu, sans étalonnage , remplacement de capteur, remplacement de batterie ou chargement
  • Conception compacte et légère avec fonctionnement à un seul bouton
  • Conçu pour une gamme d’environnements difficiles et de températures extrêmes
  • Mode d’hibernation avec accessoire pour boîtier ou IntelliDoX
  • Test automatique et automatisé de la batterie, du capteur et de l’électronique
  • Flash grand angle, qui alerte simultanément avec une alarme sonore et vibrante
  • Enregistrement automatique des 35 événements gazeux les plus récents et résultats des tests de bosse
  • Abordable, avec un faible coût de possession
  • Gestion des périphériques avec Honeywell SafetySuite
Spécification
Types d’alarme Audible, audible-visible-vibrant
Autonomie de la batterie 2 ans
Certifications/Conformité UL 913 8e édition UL 60079-0:2013, UL 60079-11:2013 CSA C22.2 N° 157-92:2012, CSA C22.2 N° 60079-0:2011, CSA C22.2 No. 60079-11:2014 EN 60079-0:2012 +A11:2013, EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007 IEC 60079-0:2011 IEC 60079-11:2011 IEC 60079-26:2006
Couleur Jaune
Limites de détection 0 à 300 ppm
Composants mesurés Monoxyde de carbone
Dimensions (L x l x H) 1,1 x 2,0 x 3,4 po / 2,8 x 5,0 x 8,7 cm
Hauteur (métrique) 8,7 cm
Comprend Contenu de l’emballage standard : Détecteur complet avec capteur spécifié, pince crocodile en acier inox et boîtier résistant aux chocs ; Bouchon d’essai ; Instructions
Longueur (métrique) 2,8 cm
Type d’échantillon Détecteur monogaz
Types de capteur Électrochimique
Poids (impériale) 3,2 oz.
Poids (métrique) 92 g
Largeur (métrique) 5,0 cm