Learn More
BW Technologies™ Détecteur de gaz multiples GasAlertQuattro
Code produit 11978995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Détecteur d’alerte au gaz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11978995 Détecteur d’alerte au gaz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11978995 Fournisseur BW Technologies™ Code fournisseur QTXWHMRYE00
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un détecteur à quatre gaz robuste et fiable associe une gamme complète de fonctionnalités à un simple fonctionnement à un seul bouton. Le détecteur de gaz multiples GasAlertQuattro BW Technologies™ offre des options d’alimentation flexibles qui le m
  • Minimisez les coûts et la formation grâce au fonctionnement à un bouton.
  • Les capteurs Surecell éprouvés sur le terrain offrent des performances sans précédent même dans les environnements les plus difficiles.
  • Options d’alimentation interchangeables avec des durées de fonctionnement de batterie étendues pour des déplacements plus longs.
  • L’écran LCD continu affiche les concentrations de gaz en temps réel.
  • Sa conception compacte et légère offre un grand confort de port.
  • Procédure d’étalonnage automatique simple ; Compatible avec la station de test et d’étalonnage automatique BW MicroDock II.
  • Test automatique complet du(des) capteur(s), de l’état de la batterie, de l’intégrité du circuit et des alarmes sonores / visuelles au démarrage et des tests continus sur le(s) capteur(s).
  • Barres d’alarme visuelles larges et lumineuses.
  • Coffre intégré antichoc.
  • Alimenté par un bloc-batterie rechargeable interchangeable ou un bloc alcalin avec 3 piles AA.
  • Le fonctionnement à un bouton et l’interface utilisateur simple minimisent la formation.
  • Capacité complète d’enregistrement des données et de consignation des événements.
  • IntelliFlash vérifie le fonctionnement et la conformité de l’utilisateur et des superviseurs jusqu’à 20 pieds / 6,1 m.
  • Résistance accrue aux gaz industriels courants et à sensibilité transversale tels que le méthanol et l’éthanol (capteurs de CO et H2S).
  • Prise en charge multilingue en anglais, français, allemand, espagnol et portugais.
  • Les capteurs Surecell éprouvés sur le terrain offrent des performances sans précédent même dans les environnements les plus difficiles.
  • Moniteur à 4 canaux avec 4 capteurs.
  • Les capteurs SureCell H2S et CO conviennent mieux dans des conditions très froides, sèches et chaudes / humides.
  • SureCell est un capteur Honeywell breveté et éprouvé utilisé depuis plusieurs années.
  • Le temps de fonctionnement des batteries rechargeables est de 21 heures à 70 °F.
  • Des piles alcalines peuvent également être utilisées.
  • Écran LCD et graphiques plus grands.
  • Un bouton facile à utiliser.
  • Le voyant clignotant vert IntelliSense indique que l’unité est sous tension, étalonnée et testée par bosse.
  • Le moniteur de technologie Reflex vérifie en permanence les capteurs, la batterie, le circuit, la mémoire.
Spécification
Types d’alarme Audible
Autonomie de la batterie 20 h
Type de batterie Lithium, rechargeable
Certifications/Conformité Ex II 1G Ga Ex ia IIC T4
Profondeur (métrique) 47 mm
Composants mesurés Oxygène, Monoxyde de carbone, Sulfure d’hydrogène, LIE
Type Détecteur d’alerte au gaz
Hauteur (métrique) 130 mm
Longueur (métrique) 81 mm
Plages de mesure 0 à 100 %
Résolution 1 à 0,1 %
Garantie 24 mois
Poids (métrique) 316 g
Afficher plus Afficher moins
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.