Learn More
BX795, MedChemExpress
Beschreibung
BX795 is a potent and selective inhibitor of PDK1, with an IC50 of 6 nM. BX795 is also a potent and relatively specific inhibitor of TBK1 and IKKɛ, with an IC50 of 6 and 41 nM, respectively. BX795 blocks phosphorylation of S6K1, Akt, PKCδ, and GSK3β, and has lower selectivity over PKA, PKC, c-Kit, GSK3β etc. BX795 modulates autophagy.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | BX795 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 702675-74-9 |
| Couleur | Light Gray |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H26IN7O2S |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (56.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NCCCNC1=C(C=NC(NC2=CC=CC(NC(N3CCCC3)=O)=C2)=N1)I)C4=CC=CS4 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?