Learn More
Thermo Scientific™ TheraPure™ Bz-rA Phosphoramidite, wide mouth bottle
Code produit 17944312 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17944312 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17944312 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 27190350
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bz-rA CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside adenosine (A) with Benzoyl (Bz) base protection, for use in oligonucleotide synthesis.
Le CEP Bz-rA est un phosphoramidite contenant 5’ DMT et le nucléoside adénosine (A) avec une protection de base benzoyle (Bz), pour une utilisation dans la synthèse d’oligonucléotides. Les phosphoramidites d’ARN contiennent un groupe protecteur 2’-OH, TBDMS (tert-butyl diméthylsilyl). Chaque base possède des groupes protecteurs uniques conçus spécifiquement pour protéger l’ARN pendant le processus de synthèse chimique et produire la plus grande quantité possible de produit de pleine longueur. D’autres options de protection de base sont également disponibles pour permettre une déprotection plus rapide et une synthèse plus longue des oligonucléotides. La marque TheraPure indique notre plus haut niveau de pureté des phosphoramidites, développés avec la plus grande rigueur d’analyses haute définition et de profils d’impuretés rigoureusement contrôlés et est donc idéale pour toute application thérapeutique. Ce produit est fourni dans un flacon opaque de 250 ml avec un type de col fini à large ouverture, compatible avec la plupart des synthétiseurs d’oligonucléotides None (Bulk).
Caractéristiques :
• Nom chimique complet : 5’-O-(4,4’-diméthoxytrityl)-N6-benzoyl-2’-O-[(tert-butyl)diméthylsilyl]-adénosine-3’-O-[(2-cyanoéthyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
• Formule moléculaire : C53H66N7O8PSi
• Base : rA
• Protection de base : Bz
• Poids de la formule : 988,2 g/mol
• Numéro CAS : 104992-55-4
• Pureté HPLC : ≥ 99 % ; Impureté M-11 : ≤ 0,01 %
• Pureté RMN 31P : ≥ 99 % ; Somme des pics non primaires dans une plage comprise entre 140 et 152 ppm : ≤ 0,5 % ; Aucune impureté PIII unique > 0,3 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pureté RMN du 31P ≥99%
Format Poudre
Description Base: rA
Base Protection: Bz
Poids moléculaire 988.2 g/mol
Type de produit CEP Bz-rA
Contenu et stockage Conserver dans le congélateur (à -20°C ou moins).
Type de nucléoside Adénosine (A)
Conditions d’expédition Température ambiante
Pureté 99 %
Quantité 50 g
Type de réactif Phosphoramidite
Qualité TheraPure™
Type d’acide nucléique ARN
Gamme de produits TheraPure
À utiliser avec (application) Oligonucleotide synthesis
Forme Poudre
Nom chimique ou matériau 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-O-[(tert-butyl)dimethylsilyl]-adenosine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Formule moléculaire C53H66N7O8Psi
CAS 104992-55-4