Learn More
BZRP 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Code produit 16142401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16142401 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16142401 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00000706T01.100uL
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Transfert Western
Spécification
Lignée cellulaire 293T
À utiliser avec (application) Western Blot
Description TSPO 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Numéro d’ordre du gène BC001110.2
Poids moléculaire 18.8
Plage de pH 6.8
Plasmide pCMV-TSPO full-length
Test du contrôle qualité Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-TSPO antibody (H00000706-B01) by western blotting
Quantité 100 μl
Tampon de stockage Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %)
Espèces hôtes Human
Contenu et stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 100UL TSPO 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol