Learn More
Tocris Bioscience™ C 176
GREENER_CHOICE
Code produit 18798006
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18798006 50 mg 50mg
18719486 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18798006 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 7040/50
mSTING antagonist
C 176 is a mSTING antagonist. Covalently binds Cys91 of mouse but not human STING. Blocks activation-induced palmitoylation of STING and formation of STING clusters. Reduces CMA (Cat. No. 6677) -induced increase in serum IFNs in vivo and suppresses systemic inflammation in a mouse inflammatory disease model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 314054-00-7
Quantité 50 mg
Cible STING Antagonists
Formule moléculaire C11H7IN2O4
Poids de la formule 2929
Pureté 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.