Learn More
C-176, MedChemExpress
Code produit 16494728
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16494728 10 mg 10mg
16457447 5 mg 5mg
16451017 50 mg -
16415556 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16494728 Supplier Medchem Express Supplier No. HY112906
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress C-176 is a strong and covalent mouse STING inhibitor.
C-176 is a strong and covalent mouse STING inhibitor.
Specifications
Nom chimique ou matériau C-176
CAS 314054-00-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H7IN2O4
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (174.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)NC2=CC=C(I)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 358.09
Poids de la formule 358.09
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation