Learn More
Hamilton™ Kit de démarrage de cartouche de protection C18
Code produit 11573384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
11573384 20 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11573384 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 79137
Expédition estimée: 20-08-2026
Spécification
Granulométrie 10 μm
Longueur (métrique) 20 mm
Pression max. 5 000 psi
Type Kit de démarrage
Diamètre (métrique) interne 4,6 mm
Comprend 1 support, 1 cartouche
Phase stationnaire HxSil C18
Matériau Acier inoxydable
Matériau de remplissage Silice
Format de colonne Kit de cartouche de protection
Type de colonne Pré-colonne en phase inverse HPLC