Learn More
Feuille C-276, 0,2 mm (0,008 po) d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15421947 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15421947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043994.GH
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Alliage résistant à la corrosion et haute résistance
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau C-276 foil
Note relative au nom 0.2mm (0.008 in.) thick
Quantité 100 x 100 mm
Forme Feuille
Numéro MDL MFCD00801065