Learn More
[c]-Benzocarbazole, TRC
Code produit 30355691
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30355691 50 mg 50mg
30363862 100 mg -
30354616 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30355691 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98747350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 205-25-4
Formule moléculaire C16H11N
Poids moléculaire (g/mol) 217.27
Synonyme 7H-Benzo(C)Carbazole
Nom IUPAC 7H-benzo[c]carbazole
SMILES c1ccc2c(c1)ccc3[nH]c4ccccc4c23
Spécification
Nom chimique ou matériau [c]-Benzocarbazole
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H11N/c1-2-6-12-11(5-1)9-10-15-16(12)13-7-3-4-8-14(13)17-15/h1-10,17H
Poids de la formule 217.0891