Learn More
C-Desméthylméthyl Metoprolol, TRC
Code produit 30364393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364393 100 mg 100mg
30350902 10 mg 10mg
30354926 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30364393 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD292068100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109632-08-8
Formule moléculaire C14 H23 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 253.34
Synonyme (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. A (EP), Metoprolol Tartrate Imp. A (EP)
Nom IUPAC 1-(éthylamino)-3-[4-(2-méthoxyéthyl)phénoxy]propane-2-ol
SMILES CCNCC(O)COc1ccc(CCOC)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H23NO3/c1-3-15-10-13(16)11-18-14-6-4-12(5-7-14)8-9-17-2/h4-7,13,15-16H,3,8-11H2,1-2H3
Poids de la formule 253.1678