Learn More
C-DIM12, MedChemExpress
Code produit 16493857
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493857 50 mg
16473696 25 mg
16467918 10 mg
16437726 100 mg
16431296 200 mg
16410388 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16493857 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19808
MedChemExpress C-DIM12 is a synthetic Nurr1 activaor induces Nurr1 and DA gene expression in cell lines and primary neurons.
C-DIM12 is a synthetic Nurr1 activaor induces Nurr1 and DA gene expression in cell lines and primary neurons.
Spécification
Nom chimique ou matériau C-DIM12
Forme physique Solid
CAS 178946-89-9
Couleur Marron
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H17ClN2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (280.23 mM)
SMILES ClC1=CC=C(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 356.85
Poids de la formule 356.85
Pourcentage de pureté 96.61%
Qualité Research