Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes C-Flex™ L/S™
Code produit 11886773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
15
16
17
18
24
25
35
36
Débit:
0,21 à 130 ml/min.
1000 ml/min
1100 ml/min
1700 ml/min
1800 ml/min
2 300°ml/min
2600 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Débit unitSize
11886773 15 1100 ml/min -
11826773 13 36 ml/min 1 pièce
11846773 16 480 ml/min 1 pièce
11866773 17 1700 ml/min 1 pièce
11896773 24 1800 ml/min 1 pièce
11856773 25 1000 ml/min 1 pièce
11806783 35 2600 ml/min 1 pièce
11816783 36 3400 ml/min 1 pièce
11836773 14 0,21 à 130 ml/min. 1 pièce
11876773 18 2 300°ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11886773 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0642715
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Allie la biocompatibilité du silicone à une résistance chimique similaire à celle du Tygon™
  • La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Toujours en stock— la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Les options de conditionnement uniques comprennent les boîtes, les étuis et les bobines pour une commande et une livraison conviviales
  • Très faibles niveaux de liaison protéique
  • Scellable à chaud, soudable
  • Tubulure économique
  • Applications : Usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation
  • Caractéristiques : Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité, faible perméabilité aux gaz, surface lisse, blanc opaque
  • La tubulure pour pompes en bobine offre des longueurs continues de tubulure pour pompes sur des bobines pratiques, faciles à manipuler et à transporter et nécessitant moins d’espace de stockage que la même quantité de tubulure sous forme de bobines individuelles
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 4,8 mm
Matériau C-Flex
À utiliser avec (application) Pour un usage général en laboratoire nécessitant des performances élevées et une longue durée de vie
Taille de la tubulure 15
Débit 1100 ml/min
Tuyau cannelé 3/16 in
Pression maximale 2,7 bars
Type de produit Tube de pompe