Learn More
- Home
- Products
- De la tubulure
- Tubulures en plastique
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tube TPE 072
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tube TPE 072
Code produit 15640675| Code produit | Diamètre (métrique) externe | Pression maximale | Longueur totale (métrique) | Épaisseur (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 15640675 | 12,7 mm | 11 psi | 15 m | 1,6 mm | 15m |
| 17993711 | 6,4 mm | 32 psi (à 19°C) | 15 m | 1,6 mm | 120m |
| 15670665 | 6,4 mm | 1 196 psi | 15 m | 1,6 mm | 15m |
| 17913501 | 9,5 mm | 20 psi (à 19°C) | 107 m | 1,6 mm | 107m |
| 17923421 | 9,5 mm | 20 psi (à 19°C) | 305 m | 1,6 mm | 305m |
| 17963581 | 9,5 mm | 24 psi (à 19°C) | 15 m | 2,4 mm | 75m |
| 17993491 | 9,5 mm | 42 psi (à 19°C) | 107 m | 2,4 mm | 107m |
| 15600675 | 9,5 mm | 1 196 psi | 15 m | 1,6 mm | 15m |
| 15690665 | 9,5 mm | 1 196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15m |
| 17903701 | 11,2 mm | 26 psi (à 19°C) | 15 m | 2,4 mm | 90m |
| 15610675 | 11,2 mm | 1 196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15m |
| 17933421 | 12,7 mm | 21 psi (à 19°C) | 61 cm | 2,4 mm | 61m |
| 17913561 | 12,7 mm | 21 psi (à 19°C) | 152 m | 2,4 mm | 152m |
| 17993501 | 15,9 mm | 24 psi (à 19°C) | 15 m | 3,2 mm | 60m |
| 17943511 | 15,9 mm | 24 psi (à 19°C) | 46 m | 3,2 mm | 46m |
| 17913511 | 15,9 mm | 24 psi (à 19°C) | 107 m | 3,2 mm | 107m |
| 17953421 | 14,3 mm | 19 psi (à 19°C) | 15 m | 2,4 mm | 60m |
| 15630675 | 12,7 mm | 21 psi | 15 m | 2,4 mm | 15m |
| 15620675 | 12,7 mm | 27 psi | 15 m | 3,2 mm | 15m |
| 15660675 | 15,9 mm | 1 196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15m |
| 15670675 | 17,4 mm | 1 196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15m |
| 17973511 | 19,05 mm | 17 psi (à 19 °C) | 76 m | 3,2 mm | 76m |
| 17973581 | 19,1 mm | 14 psi (à 19°C) | 15 m | 2,4 mm | 45m |
| 15680675 | 19,1 mm | 1 196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15m |
| 15690675 | 22,2 mm | 1 196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15m |
| 15600685 | 25,4 mm | 1 196 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.50m |
| 15610685 | 28,3 mm | 1 196 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50m |
| 15650665 | 34,9 mm | 1 196 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50m |
| 15660665 | 38,1 mm | 1 196 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.50m |
-
129.14€
95.80€ / 15m
Économisez 33.34€
25% de réduction
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28080" pour bénéficier de cette offre.
Description
C-Flex™ Le tube biopharmaceutique est le tube original breveté en élastomère thermoplastique, conçu spécifiquement pour répondre aux exigences critiques des applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques en matière de traitement des fluides. C-Flex Les tubes destinés à la fabrication biopharmaceutique sont spécialement conçus pour les connexions de soudage aseptiques et la déconnexion étanche. C-Flex Les tubes sont fabriqués à partir d'élastomère thermoplastique de qualité pharmaceutique, et des rapports complets de validation et de tests de profil extractible sont disponibles pour faciliter la validation. C-Flex applications.
- Scellable et soudable avant ou après la stérilisation
- Stérilisable par irradiation gamma et aux rayons X ainsi que par autoclave
- Conforme aux USP Classe VI et ISO normes
- Pack de validation complet disponible pour tous les produits promus C-Flex produits
- Moulable, collable et formable pour les assemblages à usage unique et les surmoulages
- Reste flexible de -45 °C à +135 °C (-50 °F à +275 °F)
- Beaucoup moins perméable que le silicone
- Tous les promus C-Flex Les produits sont exempts de composants d'origine animale (ADCF )
- C-Flex Le modèle 072 présente une excellente durabilité dans les applications de pompes péristaltiques.
Applications courantes
- Déconnexions d'étanchéité aseptique
- Raccordements par soudage aseptique
- Transfert de fluides dans les milieux pharmaceutiques, biopharmaceutiques et/ou de laboratoire
- Assemblages à usage unique
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | USP classe VI, ISO 10993, EP |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,375 in |
| Diamètre (métrique) interne | 9,6 mm |
| Matériau | Thermoplastique |
| Diamètre (impériale) externe | 0,5 in |
| Diamètre (métrique) externe | 12,7 mm |
| Longueur totale (impériale) | 50 pi |
| Longueur totale (métrique) | 15 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,062 po |
| Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
| Allongement | 862% |
| À utiliser avec (application) | Applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques, dispositifs à usage unique |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -45°C |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Opaque |
| Dureté | 60 (Shore A) |
| Flexibilité | Flexible |
| Pression maximale | 11 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Type de produit | Tubulures |
| Show More Show Less |