Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tube TPE 072
Code produit 17903701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
6,4 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,05 mm
19,1 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Pression maximale:
1 196 psi
11 psi
14 psi (à 19°C)
17 psi (à 19 °C)
19 psi (à 19°C)
1 196 psi
20 psi (à 19°C)
21 psi (à 19°C)
21 psi
24 psi (à 19°C)
26 psi (à 19°C)
27 psi
32 psi (à 19°C)
42 psi (à 19°C)
Longueur totale (métrique):
4,5 m
4,5 m
15 m
15 m
46 m
61 cm
76 m
107 m
152 m
305 m
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
1,6 mm
2,4 mm
2,4 mm
3,2 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Conditionnement:
107m
120m
152m
15m
305m
4.50m
45m
46m
60m
61m
75m
76m
90m
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Pression maximale Longueur totale (métrique) Épaisseur (métrique) Conditionnement
17903701 11,2 mm 26 psi (à 19°C) 15 m 2,4 mm 90m
17993711 6,4 mm 32 psi (à 19°C) 15 m 1,6 mm 120m
15670665 6,4 mm 1 196 psi 15 m 1,6 mm 15m
17913501 9,5 mm 20 psi (à 19°C) 107 m 1,6 mm 107m
17923421 9,5 mm 20 psi (à 19°C) 305 m 1,6 mm 305m
17963581 9,5 mm 24 psi (à 19°C) 15 m 2,4 mm 75m
17993491 9,5 mm 42 psi (à 19°C) 107 m 2,4 mm 107m
15600675 9,5 mm 1 196 psi 15 m 1,6 mm 15m
15690665 9,5 mm 1 196 psi 15 m 2,4 mm 15m
15610675 11,2 mm 1 196 psi 15 m 2,4 mm 15m
17933421 12,7 mm 21 psi (à 19°C) 61 cm 2,4 mm 61m
17913561 12,7 mm 21 psi (à 19°C) 152 m 2,4 mm 152m
17993501 15,9 mm 24 psi (à 19°C) 15 m 3,2 mm 60m
17943511 15,9 mm 24 psi (à 19°C) 46 m 3,2 mm 46m
17913511 15,9 mm 24 psi (à 19°C) 107 m 3,2 mm 107m
17953421 14,3 mm 19 psi (à 19°C) 15 m 2,4 mm 60m
15640675 12,7 mm 11 psi 15 m 1,6 mm 15m
15630675 12,7 mm 21 psi 15 m 2,4 mm 15m
15620675 12,7 mm 27 psi 15 m 3,2 mm 15m
15660675 15,9 mm 1 196 psi 15 m 3,2 mm 15m
15670675 17,4 mm 1 196 psi 15 m 2,4 mm 15m
17973511 19,05 mm 17 psi (à 19 °C) 76 m 3,2 mm 76m
17973581 19,1 mm 14 psi (à 19°C) 15 m 2,4 mm 45m
15680675 19,1 mm 1 196 psi 15 m 3,2 mm 15m
15690675 22,2 mm 1 196 psi 15 m 3,2 mm 15m
15600685 25,4 mm 1 196 psi 4,5 m 3,2 mm 4.50m
15610685 28,3 mm 1 196 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50m
15650665 34,9 mm 1 196 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50m
15660665 38,1 mm 1 196 psi 4,5 m 6,4 mm 4.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Code produit 17903701 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences™ Code fournisseur 0722503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    727.40€
    541.91€ / 90m
    Économisez 185.49€
    25% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Opacité biopharmaceutique C-Flex™ Tube TPE 072.
C-Flex™ Le tube biopharmaceutique est le tube original breveté en élastomère thermoplastique, conçu spécifiquement pour répondre aux exigences critiques des applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques en matière de traitement des fluides. C-Flex Les tubes destinés à la fabrication biopharmaceutique sont spécialement conçus pour les connexions de soudage aseptiques et la déconnexion étanche. C-Flex Les tubes sont fabriqués à partir d'élastomère thermoplastique de qualité pharmaceutique, et des rapports complets de validation et de tests de profil extractible sont disponibles pour faciliter la validation. C-Flex applications.
  • Scellable et soudable avant ou après la stérilisation
  • Stérilisable par irradiation gamma et aux rayons X ainsi que par autoclave
  • Conforme aux USP Classe VI et ISO normes
  • Pack de validation complet disponible pour tous les produits promus C-Flex produits
  • Moulable, collable et formable pour les assemblages à usage unique et les surmoulages
  • Reste flexible de -45 °C à +135 °C (-50 °F à +275 °F)
  • Beaucoup moins perméable que le silicone
  • Tous les promus C-Flex Les produits sont exempts de composants d'origine animale (ADCF )
  • C-Flex Le modèle 072 présente une excellente durabilité dans les applications de pompes péristaltiques.
Applications courantes
  • Déconnexions d'étanchéité aseptique
  • Raccordements par soudage aseptique
  • Transfert de fluides dans les milieux pharmaceutiques, biopharmaceutiques et/ou de laboratoire
  • Assemblages à usage unique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,252 in
Diamètre (métrique) interne 6.4 mm
Matériau Thermoplastique
Diamètre (impériale) externe 0,441 in
Diamètre (métrique) externe 11,2 mm
Longueur totale (impériale) 49,2
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (impériale) 0,094 po
Épaisseur (métrique) 2,4 mm
À utiliser avec Applications biopharmaceutiques
Couleur Opaque
Pression maximale 26 psi (à 19°C)
Type de produit Tubulures