Learn More
Masterflex™ Tubulure de transfert, C-Flex™, blanc opaque
Description
Répond aux exigences de diverses industries
- Idéal pour les applications à usage général, à usage unique et à circuit de fluide étendu
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Approbations réglementaires correspondant à votre application u
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI. La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 3 mm |
| Matériau | C-Flex |
| Diamètre (métrique) externe | 6,4 mm |
| Longueur totale (métrique) | 7,62 m |
| À utiliser avec (application) | Usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -45°C |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Stérilité | Stérile |
| Show More |