Learn More
Ekastu Safety™ Flacon de lavage oculaire MINI avec entonnoir
Code produit 10683043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Solution saline
Sérum physiologique non fourni
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend
10683043 Solution saline
10102282 Sérum physiologique non fourni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10683043 Fournisseur Ekastu Safety™ Code fournisseur 177259
Expédition estimée: 11-12-2026
Pour le rinçage immédiat des yeux après éclaboussures accidentelles d’acides, de bases et d’autres produits chimiques dangereux. EKASTU Safety™ Le flacon de lavage oculaire MINI avec entonnoir peut être utilisé en position verticale ou horizontale et peut être transporté dans un sac à dos ou un sac à manteau.
  • Flacon de lavage oculaire avec applicateur
  • DIN EN 15154-4
  • Fourni vide ou rempli
  • Pour le rinçage immédiat des yeux après corrosion par des acides, des bases et d’autres produits chimiques dangereux
  • Flacon en PE avec applicateur oculaire et vanne basculante
  • Peut être utilisé en positions verticale et horizontale
  • étanche
  • Stockage aisé dans la station de douche oculaire EPS (vendue séparément)
Spécification
Capacité (métrique) 200 mL
Certifications/Conformité EN 15154-4 DIN
Comprend Solution saline
Matériau Polyéthylène
Type de produit Flacon de solution oculaire