Learn More
c-Fms-IN-2, MedChemExpress
Code produit 16491749
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491749 1 mg
16463647 50 mg
16447638 10 mg
16427546 100 mg
16420108 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16491749 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18787
MedChemExpress c-Fms-IN-2 is a FMS kinase inhibitor with an IC50 of 0.024 μM.
c-Fms-IN-2 is a FMS kinase inhibitor with an IC50 of 0.024 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau c-Fms-IN-2
CAS 791587-67-2
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H21N3O3
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (294.65 mM)
SMILES CC1CCN(C2=CC=C(C=C2NC(C3=CC=C(C#N)O3)=O)CO)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 339.39
Poids de la formule 339.39
Pourcentage de pureté 95.35%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation