Learn More
BICASA Plan de travail série C-Frame
Code produit 17447413 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 880 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 880 mm
750 x 1800 x 750 mm
750 x 1800 x 880 mm
900 x 1200 x 880 mm
900 x 1500 x 880 mm
900 x 1800 x 880 mm
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) unitSize
17447413 900 x 1500 x 880 mm 1 pièce
17467403 750 x 900 x 750 mm 1 pièce
17477403 750 x 900 x 880 mm 1 pièce
17487403 900 x 900 x 880 mm 1 pièce
17497403 750 x 1200 x 750 mm 1 pièce
17407413 750 x 1200 x 880 mm 1 pièce
17417413 900 x 1200 x 880 mm 1 pièce
17427413 750 x 1500 x 750 mm 1 pièce
17437413 750 x 1500 x 880 mm 1 pièce
17457413 750 x 1800 x 750 mm 1 pièce
17467413 750 x 1800 x 880 mm 1 pièce
17477413 900 x 1800 x 880 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 17447413 Fournisseur BICASA Code fournisseur TN.1500.900.880.HPL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Plan de travail série C-Frame avec paillasse HPL de 20 mm d’épaisseur et revêtement en poudre de polyuréthane, cadre couleur argent.
  • Plan de travail série C-Frame
  • Structure tubulaire en acier démontable avec barre transversale horizontale et supports en forme de C
    • revêtement en poudre de polyuréthane, gris clair mat et bondérisé
  • Panneau de fond de particules ignifuge de 19 mm d’épaisseur
    • Couleur gris clair (2 motifs)
  • Certifié EN 13150:2001 et BRG 234/09.06
  • Avec montants verticaux en forme de C et pieds de mise à niveau
  • Capacité de charge maximale (uniformément répartie) : 400 kg
  • Paillasse HPL, couleur gris pastel (2 motifs) avec intérieur noir
Spécification
Couleur Gris clair
Réglable (hauteur) Non
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité EN 13150
Dimensions (P x L x H) 900 x 1500 x 880 mm
Type de cadre Cadre en C
Capacité de charge (impériale) 882 lb
Capacité de charge (métrique) 400 kg
Matériau de l’étagère HPL
Revêtement de surface Revêtement en poudre de polyuréthane
Avec roulettes Non
Matériau Acier