Learn More
BICASA Plan de travail série C-Frame
Code produit 17497403 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 880 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 880 mm
750 x 1800 x 750 mm
750 x 1800 x 880 mm
900 x 1200 x 880 mm
900 x 1500 x 880 mm
900 x 1800 x 880 mm
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) Conditionnement
17497403 750 x 1200 x 750 mm 1 pièce
17467403 750 x 900 x 750 mm 1 pièce
17477403 750 x 900 x 880 mm 1 pièce
17487403 900 x 900 x 880 mm 1 pièce
17407413 750 x 1200 x 880 mm 1 pièce
17417413 900 x 1200 x 880 mm 1 pièce
17427413 750 x 1500 x 750 mm 1 pièce
17437413 750 x 1500 x 880 mm 1 pièce
17447413 900 x 1500 x 880 mm 1 pièce
17457413 750 x 1800 x 750 mm 1 pièce
17467413 750 x 1800 x 880 mm 1 pièce
17477413 900 x 1800 x 880 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 17497403 Fournisseur BICASA Code fournisseur TN.1200.750.750.HPL
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Plan de travail série C-Frame avec paillasse HPL de 20 mm d’épaisseur et revêtement en poudre de polyuréthane, cadre couleur argent.
  • Plan de travail série C-Frame
  • Structure tubulaire en acier démontable avec barre transversale horizontale et supports en forme de C
    • revêtement en poudre de polyuréthane, gris clair mat et bondérisé
  • Panneau de fond de particules ignifuge de 19 mm d’épaisseur
    • Couleur gris clair (2 motifs)
  • Certifié EN 13150:2001 et BRG 234/09.06
  • Avec montants verticaux en forme de C et pieds de mise à niveau
  • Capacité de charge maximale (uniformément répartie) : 400 kg
  • Paillasse HPL, couleur gris pastel (2 motifs) avec intérieur noir
Spécification
Couleur Gris clair
Matériau Acier
Réglable (hauteur) Non
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité EN 13150
Dimensions (P x L x H) 750 x 1200 x 750 mm
Type de cadre Cadre en C
Capacité de charge (impériale) 882 lb
Capacité de charge (métrique) 400 kg
Matériau de l’étagère HPL
Revêtement de surface Revêtement en poudre de polyuréthane
Avec roulettes Non