Description
Agitateur magnétique avec plaque chauffante en céramique. Douille conforme à la norme DIN 12878 pour le raccordement d'un thermomètre de contact.
Inclut :
- C-MAG HS 7
- Thermomètre électronique à contact ETS-D5
- Tige de support H 16 V
- Pince de tête de bossage H 44
- Tige de maintien H 38
L'agitateur magnétique à plaque céramique C-Mag HS 7 offre :
- Plaque en verre céramique, offrant une excellente résistance chimique
- Circuit de sécurité fixe de 550 °C
- Indicateur de surface chaude pour éviter les brûlures
- Agite des volumes jusqu'à 10 litres ( H₂O )
- Affichage numérique
- Affichage numérique des erreurs
- Panneau de commande surélevé pour protection contre toute fuite de liquide.
Spécification
Spécification
| Vitesse | 100 à 1 500 tr/min |
| Positions d’agitation | 1 |
| Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
| Tension | 100/120/230 V |
| Puissance | 1 020 W |
| Hauteur (métrique) | 105 mm |
| Longueur de la plaque supérieure (métrique) | 180 mm |
| Largeur de la plaque supérieure (métrique) | 180 mm |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Comprend | Thermomètre de contact C-Mag HS7, ETS-D5, tige de support H16V HS7, porte-tige H16V, tige de fixation H38, noix de fixation H44 |
| Afficher plus |