Learn More
IKA™ Agitateur magnétique à commande C-MAG HS 7 avec chauffage
GREENER_CHOICE
Code produit 15605977 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
Type EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
15605977 Type EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15605977 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020002694
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur magnétique avec chauffage et plaque supérieure en céramique carrée.
  • Volumes d’agitation pouvant atteindre 20 L (H2O)
  • Fonctionne à des vitesses allant de 50 à 1 500 tr/min
  • Amélioration au fil du temps grâce à des mises à jour régulières du micrologiciel
  • Le contrôle de la cinétique et des réactions sensibles est facilité par la fonction intégrée de minuterie et de compteur
  • La fonction IKA SmartTemp™ protège l’utilisateur de manière intelligente
  • Arrêt automatique de la fonction de chauffage si le capteur de température externe raccordé n’est pas immergé dans le fluide
  • Fonction sélectionnable, temps d’attente réglable (erreur 5)
  • Capteur de température Pt1000 inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 220/230 V
Type de contrôleur Bouton rotatif
max. (métrique) 0°C à 500°C
Fréquence 50/60 Hz
Puissance Entrée 1020 W ; sortie de chaleur : 1000 W
Charge max. d’échantillons 20 L
Type de bouchon Type EU
Nbre de positions 1
Dimensions (L x l x H) 354 x 220 x 88 mm
Affichage LCD
Diamètre de plaque supérieure (métrique) 180 mm
Vitesse 50 à 1 500 tr/min