Description
- La plaque chauffante en céramique offre une excellente résistance chimique
- Un moteur puissant permet de remuer des quantités allant jusqu’à 10 L (H2O)
- Plage de vitesse de 100 à 1500 tr/min
- Plage de température de chauffage de 50 °C à 500 °C
- L’affichage numérique permet des réglages précis
- L’avertissement pour surfaces chaudes aide à prévenir les brûlures
- Un panneau de contrôle surélevé aide à protéger contre les liquides déversés
- Prend en compte la connexion à un capteur de température externe
- Dispose d’une zone de travail en céramique de 180 x 180 mm
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
| Tension | 230 V |
| Dimensions | 180 x 180 mm |
| max. (métrique) | 50°C à 500°C |
| Type | Plaque chauffante |
| Type de bouchon | UE |
| Nbre de positions | 1 |
| Taille max. du récipient | 10 L |
| Plage d’agitation | 100 à 1 500 tr/min |
| Garantie | 2 ans |
| Afficher plus |