Description
- Moteur puissant pour l’agitation de quantités allant jusqu’à 10 l (H2O)
- Panneau de commande surélevé pour protection contre toute fuite de liquide.
- Plage de vitesses : 100 à 1500 tr/min
Spécification
Spécification
| Vitesse | 100 à 1 500 tr/min |
| Positions d’agitation | 1 |
| Capacité | 10 L |
| Tension | 100/230 V |
| Dimensions (L x l x H) | 330 x 220 x 105 mm |
| Hauteur (métrique) | 105 mm |
| Longueur de la plaque supérieure (métrique) | 180 mm |
| Largeur de la plaque supérieure (métrique) | 180 mm |
| Largeur (métrique) | 220 mm |
| Alimentation électrique | 30 W |
| Afficher plus |