Learn More
c-Met inhibitor 1, MedChemExpress
Code produit 16489327
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489327 5 mg
16472857 50 mg
16426906 100 mg
16406788 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16489327 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15735
MedChemExpress c-Met inhibitor 1 is an inhibitor of the c-Met receptor signaling pathway useful for the treatment of cancer including gastric, glioblastoma, and pancreatic cancer.
c-Met inhibitor 1 is an inhibitor of the c-Met receptor signaling pathway useful for the treatment of cancer including gastric, glioblastoma, and pancreatic cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau c-Met inhibitor 1
Forme physique Solid
CAS 1357072-61-7
Couleur Off-White
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H14N8S
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (55.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=NN3C(C=C2)=NN=C3SC4=CC5=CN(C)N=C5C=C4)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 362.41
Poids de la formule 362.41
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research