Learn More
Wheaton™ Appareil de culture à rouleaux, à espacement modulaire et à entraînement par le bas, modèle C, avec surveillance de la température et batterie de secours
Code produit 13443896 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de positions:
45
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de positions Conditionnement
13443896 45 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13443896 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur WRBMR5091C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28321.80€
    25166.21€ / 1 pièces
    Économisez 3155.59€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Vitesse de rotation 0,25 à 8,1 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Puissance 35 W
Certifications/Conformité CE, CSA, UL
Fréquence 50/60 Hz
Modèle C Model
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans les laboratoires, les sites pilotes et les installations de culture cellulaire de production
Plage d’humidité 80 % jusqu’à 31°C
Nbre de positions 45
Quantité d’emballage 1 de chaque
Espacement 17,7 cm