Learn More
Wheaton™ Appareil de culture à rouleaux à espacement modulaire et à entraînement par le bas modèle C
Code produit 15204568 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
1 plateau
5 plateaux
9 plateaux
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
15204568 5 plateaux 1 pièce
13433896 9 plateaux 1 pièce
15214467 1 plateau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15204568 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur WSBMR5050C
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Vitesse de rotation 0,25 à 8,1 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Puissance 35 W
Certifications/Conformité CE, CSA, UL
Fréquence 50/60 Hz
Modèle C Model
À utiliser avec (application) Pour les laboratoires, les sites pilotes et les installations de production culture cellulaire
Plage d’humidité 80 % jusqu’à 31°C
Comprend 5 plateaux
Quantité d’emballage 1 de chaque
Espacement 17,7 cm