Learn More
Wheaton™ Appareil de culture à rouleaux modèle C R2P 2.0
Code produit 13493876 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Nbre de positions:
55
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de positions unitSize
13493876 55 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13493876 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur WRBPF5110C
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Vitesse de rotation 0,25 à 8,1 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Puissance 35 W
Certifications/Conformité CE, CSA, UL
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 63 cm
Hauteur (métrique) 187 cm
Largeur (métrique) 79 cm
Poids (métrique) 99 kg
Modèle C Model
À utiliser avec (application) Pour les cultures de cellules adhérentes
Plage d’humidité 80 % jusqu’à 31°C
Nbre de positions 55
Quantité d’emballage 1 de chaque
Espacement 15,2 in