Learn More
Wheaton™ Appareil de culture à rouleaux standard Modèle C R2P 2.0
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsSpécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 0,25 à 8,1 tr/min |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 35 W |
| Tension | 230 V |
| Plage de températures (métrique) | 40°C |
| Puissance | 35 W |
| Certifications/Conformité | CE, CAP, ROHS, LL |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Profondeur (métrique) | 63 cm |
| Hauteur (métrique) | 34 cm |
| Largeur (métrique) | 76 cm |
| Afficher plus |