Learn More
Wheaton™ Appareil de culture à rouleaux standard Modèle C R2P 2.0
Code produit 13453886 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de positions:
15
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de positions Conditionnement
13453886 15 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13453886 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur WRBMR5030C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16415.00€
    11033.83€ / 1 pièces
    Économisez 5381.17€
    32% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Vitesse de rotation 0,25 à 8,1 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 35 W
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 40°C
Puissance 35 W
Certifications/Conformité Certifications CE, CSA, RoHS et UL
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 63 cm
Hauteur (métrique) 74 cm
Largeur (métrique) 76 cm
Poids (métrique) 51 kg
Modèle Modèle C
À utiliser avec (application) Pour la navigation dans le système. Pour les types d’écrans
Plage d’humidité 80 % jusqu’à 31°C
Nbre de positions 15
Quantité d’emballage 1 de chaque