Learn More
Wheaton™ Appareil de culture à rouleaux standard modèle C R2P 2.0 avec surveillance de la température et batterie de secours
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsSpécification
Spécification
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 35 W |
| Certifications/Conformité | Certifications CE, CSA, RoHS et UL |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Modèle | Modèle C |
| À utiliser avec (application) | Pour la navigation dans le système Pour les types d’écrans |
| Plage d’humidité | 80 % jusqu’à 31°C |
| Nbre de positions | 15 |