Learn More
Wheaton™ Appareil de culture à rouleaux C Model
Code produit 15254287 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de positions:
55
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de positions Conditionnement
15254287 55 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15254287 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur WRBPR5110C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28335.00€
    19042.98€ / 1 pièces
    Économisez 9292.02€
    32% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Spécification
Vitesse de rotation 0,25 à 8,1 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Puissance 35 W
Certifications/Conformité CE, CSA, UL
Fréquence 50/60 Hz
Modèle C Model
À utiliser avec (application) Pour les cultures de cellules adhérentes
Plage d’humidité 80 % jusqu’à 31°C
Nbre de positions 55
Quantité d’emballage 1 de chaque
Espacement 15,2 in