Learn More
Olympus™ Adaptateur pour caméra de montage C
Code produit 15872445
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microscope
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15872445 Microscope 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15872445 Fournisseur Olympus™ Code fournisseur N5687400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1372.75€
    845.00€ / 1 pièces
    Économisez 527.75€
    38% de réduction
Expédition estimée: 27-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Facilite l’utilisation de la caméra pour enregistrer les images observées sous votre microscope.
  • Montage C.
  • Un grossissement de 0,5 x donne le numéro de champs complet (FN) 22 sur les puces de caméra CDD de 2/3 po.
  • Transmission IR élevée.
Spécification
Type Appareil photo à montage en C
Description 0.5X magnification
À utiliser avec (équipement) Microscope