Learn More
Medline Scientific™ Raccordement à montage C
Code produit 11900299
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microscopes séries Inverso TC et Trition II
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11900299 Microscopes séries Inverso TC et Trition II 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11900299 Fournisseur Medline Scientific™ Code fournisseur 3157.2050M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    224.02€ / 1 pièces
    Économisez 7.98€
    3% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Pour connecter la caméra au microscope, assurez-vous que la parfocalité est conservée en plaçant la puce de la caméra dans le même plan focal que les oculaires de sorte qu’aucun recentrage n’est nécessaire lors du passage entre la visualisation manuelle e
  • Chaque montage C est spécifique à la série de microscopes correspondante
  • Disponible pour les séries Varizoom, Magnum et Reflex, Triton II et Inverso TC
Spécification
Type Adaptateur de montage C
À utiliser avec (équipement) Microscopes séries Inverso TC et Trition II
Quantité 1 de chaque