Learn More
Abnova™ Sonde FISH c-myc/CEN8p
Description
Includes
Coloration de contraste DAPI ( ng/ml) (1500 ng/ml)125 uL pour chaque sonde FISH 100 uL
La technique FISH est une technique utilisée pour identifier et localiser la présence ou l’absence de séquences d’ADN spécifiques sur les cellules et les tissus. Abnova a développé une gamme de sondes FISH pour la détection de l’amplification, de la perte et de la translocation de gènes. Chaque sonde FISH est dotée d’une paire de sondes marquées au fluorophore spécifiques à un locus provenant d’une bibliothèque de chromosomes bactériens (BAC).
Avantages
- Sondes bicolores pour une détection rapide, sensible et spécifique
- Travaillez sur la propagation des métaphases, les tissus enrobés de paraffine et les tissus congelés
- Identifiez l’amplification, la perte et la translocation des gènes
- Rapport signal-bruit élevé
- Réactivité croisée faible
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stockage à 4°C dans l’obscurité. |
| Marqueur ou colorant | FITC pour la sonde 2, Texas Rouge pour la sonde 1 |
| À utiliser avec (application) | Hybridation fluorescente in situ (cellule) |
| Comprend | Coloration de contraste DAPI (1500 ng/ml) 250 ul |
| Site | 8q24.12-q24.13, 8p11.21 |
| Sonde | Sonde 1 : c-myc, env. 160 Kb, Texas Red ; Sonde 2 : CEN8p, env. 520 kb, FITC |
| Type de produit | Sonde FISH C-myc/CEN8p |
| Quantité | 100 μl |