Learn More
MedChemExpress C-Phycocyanin
Spécification
Spécification
| CAS | 11016-15-2 |
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Type de produit | Reference compound |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 14.29 mg/mL (Need ultrasonic) |
| Synonyme | C-PC |