Learn More
Thermo Scientific™ C Series Refrigerated Centrifuges
Code produit 31781464 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
C1TR: General Use
C1TR: IVD-MD
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Tension Conditionnement
31781464 C1TR: IVD-MD 230 V 1 pièce
31781459 C1TR: General Use 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31781464 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75009103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7575.00€
    6194.69€ / 1 pièces
    Économisez 1380.31€
    18% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The Thermo Scientific™ C Series Centrifuges are designed for clinical and research applications, offering exceptional capacity in a compact design.
The Thermo Scientific™ C Series Centrifuges are designed for clinical and research applications, offering exceptional capacity in a compact design. The centrifuges are available as ventilated or refrigerated models. The refrigerated models feature Thermo Scientific™ GreenCool™ Technology, a next-generation natural refrigerant cooling system for enhanced sustainability. With a fixed-angle rotor RCF (Relative Centrifugal Force) up to 30,279 x g and a swinging bucket rotor RCF up to 3,260 x g, the C Series Centrifuges are capable of handling even the toughest separations. The maximum capacity of the fixed-angle rotors is 6 x 50 mL, while the swinging bucket rotors can accommodate up to 4 x 145 mL. These centrifuges combine a compact design with an intuitive interface and the flexibility to support numerous applications.
  • High capacity in a compact design
  • GreenCool Technology (refrigerated models)
  • Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange
  • Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainment Lids
  • Intuitive user interface
  • Wide range of rotors for application flexibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacité 4 x 145 mL
Vitesse max. 17,850 rpm
FCR max. 3,260 x g (TX-150 Rotor); 30,279 x g (MicroClick 24 x 2 Rotor)
Réfrigéré Yes
Niveau sonore <47 dB(A) with TX-150 rotor (conical bucket) <46 dB(A) with MicroClick 24x2 rotor at top speed
Certifications/Conformité UL Listed, CE marked, IVD compliant, Certified biocontainment, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1
Comprend Centrifuge
Dimensions (L x l x H) extérieures 67 x 46 x 32 cm (26.4 x 18.1 x 12.6 in)
Ventilée No
Poids net 71 kg (156 Ib)
À utiliser avec (application) Clinical and research applications
Tension 230 V
Modèle C1TR: IVD-MD
Type d’affichage Keypad
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.