Learn More
Techsit™ Chaise haute de salle blanche ESD C-Tech
Code produit 16533944
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Avec roulettes:
Non
Oui
Avec inclinaison:
Non
Oui
Avec accoudoir:
Non
oui
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Avec roulettes Avec inclinaison Avec accoudoir Conditionnement
16533944 Non Oui Non 1 pièce
16503944 Non Non Non 1 pièce
16513944 Non Oui oui 1 pièce
16523944 Oui Non Non 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16533944 Fournisseur Techsit™ Code fournisseur TS8911ST
Expédition estimée: 08-12-2026
Chaise haute en vinyle antistatique ESD pour salle blanche.
  • Chaise haute en vinyle ESD avec anneau repose-pieds réglable sur patins
  • Vinyle ESD/antistatique noir - nettoyage facile.
  • Hauteur de siège, hauteur de dossier et inclinaison arrière entièrement réglables.
  • Siège et dossier à conception ergonomique et profilés
  • Garantie de 5 ans y compris le vinyle.
  • Capacité de poids de 150 kg Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
  • BS EN61340-5-1 Conductivité 104-106Ω
Spécification
Type de produit Cleanroom Seating
Couleur Noir
Réglable Oui
Autoclavable Not Autoclavable
Type de dossier Ergonomique
Finition ESD Vinyl
Matériau de la monture Acier
Type de levage Gas Lift
Capacité de charge (métrique) 150 kg
Hauteur de siège High Bench Height
Garniture ESD Vinyl
Garantie 5 Year
Poids (métrique) 16 kg
Type de roue Glide
Largeur (métrique) 490 mm
Avec accoudoir Non
Avec dossier Oui
Avec roulettes Non
Repose-pieds Oui
Avec support lombaire Oui
Avec inclinaison Oui
Matériau Vinyl