Learn More
MedChemExpress C-telopeptide
Spécification
Spécification
| CAS | 162929-64-8 |
| Contenu et stockage | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Poids moléculaire | 868.89 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |