Learn More
C14 Dihydrocéramide, TRC
Code produit 30353307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30353307 50 mg 50mg
30355207 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30353307 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC26283050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61389-70-6
Formule moléculaire C32 H65 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 511.86
Nom IUPAC N-[(2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadecan-2-yl]tétradecanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau C14 Dihydroceramide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C32H65NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-19-21-23-25-27-31(35)30(29-34)33-32(36)28-26-24-22-20-17-14-12-10-8-6-4-2/h30-31,34-35H,3-29H2,1-2H3,(H,33,36)/t30-,31+/m0/s1
Poids de la formule 511.4964