Learn More
C14 Dihydrocéramide, TRC
Code produit 30355207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30355207 5 mg -
30353307 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30355207 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2628305MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61389-70-6
Formule moléculaire C32 H65 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 511.86
Nom IUPAC N-[(2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadecan-2-yl]tétradecanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau C14 Dihydroceramide
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C32H65NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-19-21-23-25-27-31(35)30(29-34)33-32(36)28-26-24-22-20-17-14-12-10-8-6-4-2/h30-31,34-35H,3-29H2,1-2H3,(H,33,36)/t30-,31+/m0/s1
Poids de la formule 511.4964