Learn More
C18 Ceramide, TRC
Code produit 30008288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008288 50 mg 50mg
17969764 10 mg 10mg
17958034 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008288 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC26305050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2304-81-6
Formule moléculaire C36 H71 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 565.95
Nom IUPAC N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadèque-4-en-2-yl]octadecanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau C18 Ceramide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38-39H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
Poids de la formule 565.5434
Pourcentage de pureté >95%