Learn More
Abnova™ C19orf80 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Description
- Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-C19orf80 antibody (H00055908-B01) by Western Blots.
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | 293T |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Description | Gene ID: 55908 |
| Numéro d’ordre du gène | AAI46553.1 |
| Plasmide | pCMV-C19orf80 full-length |
| Test du contrôle qualité | Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-C19orf80 antibody by Western Blots |
| Quantité | 100 μl |
| Tampon de stockage | Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %) |
| Espèces hôtes | Human |
| Type de produit | chromosome 19 open reading frame 80 |
| Afficher plus |