Learn More
C2 céramide-1-phosphate, TRC
Code produit 30349345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30349345 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30349345 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2627101MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau C2 Ceramide-1-phosphate
CAS 151729-55-4
Formule moléculaire C20 H40 N O6 P
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H40NO6P/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(23)19(21-18(2)22)17-27-28(24,25)26/h15-16,19-20,23H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,22)(H2,24,25,26)/b16-15+/t19-,20+/m0/s1
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](COP(=O)(O)O)NC(=O)C
Nom IUPAC [(E,2S,3R)-2-acétamido-3-hydroxyoctadèque-4-ényl] phosphate de dihydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 421.51
Poids de la formule 421.2593