Learn More
C2 Ceramide, TRC
Code produit 30350942
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30350942 25 mg -
30355995 5 mg 5mg
30357681 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30350942 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC26250025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3102-57-6
Formule moléculaire C20 H39 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 341.53
Nom IUPAC N-[(E,2R,3S)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]acetamide
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau C2 Ceramide
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h15-16,19-20,22,24H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-15+/t19-,20+/m1/s1
Poids de la formule 341.293