Learn More
C21ORF66 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Code produit 16146883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16146883 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16146883 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00094104T01.100uL
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Transfert Western
Spécification
Lignée cellulaire 293T
À utiliser avec (application) Western Blot
Description C21orf66 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Numéro d’ordre du gène BC030539.1
Poids moléculaire 43.89
Plage de pH 6.8
Plasmide pCMV-C21orf66 full-length
Test du contrôle qualité Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-C21ORF66 antibody (H00094104-B01) by western blotting
Quantité 100 μl
Tampon de stockage Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %)
Espèces hôtes Human
Contenu et stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.