Learn More
C22 Ceramide, TRC
Code produit 30356380
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30356380 50 mg 50mg
30361918 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30356380 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC26314050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 869501-30-4
Formule moléculaire C40 H79 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 622.06
Nom IUPAC N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]docosanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau C22 Ceramide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C40H79NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-40(44)41-38(37-42)39(43)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,35,38-39,42-43H,3-32,34,36-37H2,1-2H3,(H,41,44)/b35-33+/t38-,39+/m0/s1
Poids de la formule 621.606