Learn More
C24:1 Ceramide, TRC
Code produit 30179617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179617 50 mg 50mg
30178961 10 mg 10mg
30179321 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179617 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC26346050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54164-50-0
Formule moléculaire C42 H81 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 648.1
Synonyme (15Z)-N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]-15-tetracosenamide, 15-Tetracosenamide, N-[(1S,2R,3E)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]-, (15Z)- (9CI), 15-Tetracosenamide, N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]-, [R-[R*,S*-(E,Z)]]-, (15Z)-N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]-15-tetracosenamide, C24:1-Ceramide, D-erythro-1,3-Dihydroxy-2-(cis-15-tetracosenoylamido)-trans-4-octadecene, N-Nervonoyl-D-sphingosine, N-cis-15-Tetracosenoyl-C18-sphingosine
Nom IUPAC (Z)-N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadèque-4-en-2-yl]tétracos-15-énamide
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Nervonyl-D-sphingosine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C42H81NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35,37,40-41,44-45H,3-16,19-34,36,38-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,37-35+/t40-,41+/m0/s1
Poids de la formule 647.6216