Learn More
C26-Dihydro céramide, TRC
Code produit 30379022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30379022 25 mg
30373564 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30379022 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44878025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 182362-38-5
Formule moléculaire C44H89NO3
Poids moléculaire (g/mol) 680.18
Synonyme [R-(R*,S*)]-N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]hexacosanamide, C26-Dihydroceramide, C26-Dihydro Ceramide
Nom IUPAC N-[(2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadecan-2-yl]hexacosanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[(1S,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]hexacosanamide
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C44H89NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-28-30-32-34-36-38-40-44(48)45-42(41-46)43(47)39-37-35-33-31-29-27-16-14-12-10-8-6-4-2/h42-43,46-47H,3-41H2,1-2H3,(H,45,48)/t42-,43+/m0/s1
Poids de la formule 679.6842