Learn More
C29, MedChemExpress
Code produit 16483028
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16483028 10 mg -
16459596 50 mg -
16455767 5 mg 5mg
16434336 100 mg -
16430659 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16483028 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100461
MedChemExpress C29 is a Toll-like receptor 2 (TLR2) inhibitor. C29 blocks hTLR2/1 and hTLR2/6 signaling with IC50s of 19.7 and 37.6 μM, respectively.
C29 is a Toll-like receptor 2 (TLR2) inhibitor. C29 blocks hTLR2/1 and hTLR2/6 signaling with IC50s of 19.7 and 37.6 μM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau C29
CAS 363600-92-4
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H15NO4
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (105.16 mM)
SMILES OC1=C(/C=N/C2=C(C)C(C(O)=O)=CC=C2)C=CC=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 285.29
Poids de la formule 285.29
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation